Learn More
L-alo-treonina, TRC
Código de producto. 30322964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322964 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30322964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA54853510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-allo-Threonine
CAS 28954-12-3
Fórmula molecular C4 H9 N O3
Cantidad 10 g
Sinónimo L-Allothreonine, Allothreonine, L- (8CI), (2S,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (S)-Allothreonine, (S)-allo-Threonine, Butanoic acid, 2-amino-3-hydroxy-, [S-(R*,R*)]-, L-allo-Threonine, NSC 206283, [S-(R*,R*)]-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, allo-L-Threonine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3-/m0/s1
SMILES C[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2-amino-3-hidroxibutanoico
Peso molecular (g/mol) 119.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0582