Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-allo-treonina, 99 %
Código de producto. 10387561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 MG
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10387561 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10041701 100 mg Frasco de vidrio 100 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10387561 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 198542500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 28954-12-3 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28954-12-3
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00064268
Clave InChI AYFVYJQAPQTCCC-HRFVKAFMSA-N
Sinónimo l-allo-threonine, l-allothreonine, 2s,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, l +-allo-threonine, allo-l-threonine, h-allo-thr-oh, allothreonine, allo-threonine, unii-hcq253ckvk, dl-allo-threonine
PubChem CID 99289
ChEBI CHEBI:28718
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2-amino-3-hidroxibutanoico
SMILES C[C@H](O)[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-allo-Threonine
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, III, 1629
Rotación específica +8° to +10° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Condición de rotación específica + 9.00 (20.00°C c=2,H2O)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino