Specifications
| Nombre del producto químico o material | L(+)-allo-Threonine |
| Nombre de nota | 99% |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H |
| Beilstein | 04, III, 1629 |
| Rotación específica | +8° to +10° (20°C, 589nm) (c=2, water) |
| Condición de rotación específica | + 9.00 (20.00°C c=2,H2O) |
| Show More |