Learn More
L-allo-treonina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463657 250 mg 250 miligramos
11352369 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27301.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 28954-12-3 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28954-12-3
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00064268
Clave InChI AYFVYJQAPQTCCC-HRFVKAFMSA-N
Sinónimo l-allo-threonine, l-allothreonine, 2s,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, l +-allo-threonine, allo-l-threonine, h-allo-thr-oh, allothreonine, allo-threonine, unii-hcq253ckvk, dl-allo-threonine
PubChem CID 99289
ChEBI CHEBI:28718
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2-amino-3-hidroxibutanoico
SMILES C[C@H](O)[C@H](N)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material L-allo-Threonine
Punto de fusión 272°C (decomposition)
Beilstein 1721645
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Rotación óptica +9.2° (c=2 in Water)
Porcentaje de pureza 99%