Learn More
L-alo-isoleucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Allo-isoleucine |
| CAS | 1509-34-8 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | L-Alloisoleucine, Alloisoleucine (6CI), Alloisoleucine, L- (8CI), (2S,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (3R)-LS-Isoleucine, Allo-L-Isoleucine, L(+)-Alloisoleucine, L-Isoleucine, allo-, L-Isoleucine, threo-, L-Norvaline, 3-methyl-, threo-, L-allo-Isoleucine, NSC 206282, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, [S-(R*,S*)]-, [S-(R*,S*)]-2-Amino-3-methylpentanoic acid, allo-Isoleucine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](C)[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3R)-2-amino-3-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 131.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0946 |