Learn More
L-allo-isoleucina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081024 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10081024 100 mg 100 miligramos
10113294 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10081024 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399491000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1509-34-8 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1509-34-8
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00066446
Clave InChI AGPKZVBTJJNPAG-BJNJOQLTNA-N
Sinónimo l-allo-isoleucine, l-alloisoleucine, alloisoleucine, 2s,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-isoleucine, allo-l-isoleucine, h-allo-ile-oh, 3r-ls-isoleucine, isoleucine, allo, isoleucine, threo
PubChem CID 99288
ChEBI CHEBI:43433
Nombre IUPAC (2S,3R)-2-amino-3-methylpentanoic acid
SMILES CC[C@@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-allo-Isoleucine
Nombre de nota 99%
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17