Learn More
L-Albizziína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Albizziin |
| CAS | 1483-07-4 |
| Fórmula molecular | C4 H9 N3 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-[(Aminocarbonyl)amino]L-alanine, L-β-Ureodialanine, L-2-Amino-3-ureidopropionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9N3O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h2H,1,5H2,(H,8,9)(H3,6,7,10)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CNC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(carbamoilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 147.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0644 |