Learn More
L-Alanyl-L-proline, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C8H14N2O3 |
| Peso molecular | 186.21 |
| Clave InChI | WPWUFUBLGADILS-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC(N)C(=O)N1CCCC1C(O)=O |
| Nombre IUPAC | 1-(2-aminopropanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Cantidad | 500 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 186.21 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |