Learn More
L-Alanyl-L-glutamina, TRC
Código de producto. 30133657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133657 25 g 25 g
30136968 5 g 5 g
17937654 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133657 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA51137025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39537-23-0
Fórmula molecular C8 H15 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 217.22
Sinónimo L-Alanyl-L-Glutamine, L-Glutamine, L-alanyl-, Glutamine, N2-L-alanyl- (7CI), L-Glutamine, N2-L-alanyl-, L-Alanyl-L-glutamine, Alanyl-glutamine, Dipeptamin, Dipeptiven, GlutaMAX, Glutamax I, L-Ala-L-Gln, Sustamine
Nombre IUPAC (2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-aminopropanoil]amino]-5-ácido oxopentanoico
SMILES C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanyl-L-Glutamine
Nombres de analitos o componentes L-Alanyl-L-Glutamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.1063