Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Alanil-L-glutamina, 97 %
Código de producto. 15244874 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15244874 1 g Frasco de vidrio 1 g
15264874 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15244874 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 451610010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39537-23-0 | C8H15N3O4 | 217.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39537-23-0
Fórmula molecular C8H15N3O4
Peso molecular (g/mol) 217.23
Número MDL MFCD00133046
Clave InChI HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Sinónimo l-alanyl-l-glutamine, ala-gln, alanyl-glutamine, alanyl glutamine, alanylglutamine, l-glutamine, l-alanyl, dipeptamin, h-ala-gln-oh, n 2-l-alanyl-l-glutamine, glutamax
PubChem CID 123935
ChEBI CHEBI:73788
Nombre IUPAC (2S)-2-[(2S)-2-aminopropanamido]-4-carbamoylbutanoic acid
SMILES C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanyl-L-glutamine
Punto de fusión 213.0°C to 220.0°C
Residuos de ignición 0.1% max
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.22
Porcentaje de pureza 97%