Learn More
L-Alanyl-L-Alanyl-L-Alanyl-L-Alanine, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C12H22N4O5 |
| Número MDL | MFCD00066035 |
| Peso molecular | 302.33 |
| Clave InChI | ZHRZLXZJVUFLNY-XAMCCFCMSA-N |
| SMILES | C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-aminopropanamido]propanamido]propanamido]propanoic acid |
| Cantidad | 50 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 302.33 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |