Learn More
L-Alanyl-L-alanyl-L-alanina, TRC
Código de producto. 30179225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179225 50 mg 50 miligramos
30179074 100 mg 100 miligramos
30179127 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57639350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5874-90-8
Fórmula molecular C9H17N3O4
Peso molecular (g/mol) 231.25
Sinónimo Alanine, N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-, L- (8CI), Alanine, N-(N-alanylalanyl)- (7CI), L-Alanine, N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-, Alanylalanylalanine, L-Ala-L-ala-L-ala, L-Alanine trimer, L-Alanine-L-alanine-L-alanine, Tri-L-alanine, Trialanine
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-aminopropanoil]amino]propanoil]amino]ácido propanoico
SMILES C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanyl-L-alanyl-L-alanine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17N3O4/c1-4(10)7(13)11-5(2)8(14)12-6(3)9(15)16/h4-6H,10H2,1-3H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)/t4-,5-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1219