Learn More
Ácido L-alanil-L-1-aminoetilfosfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Alanyl-L-1-aminoethylphosphonic Acid |
| CAS | 60668-24-8 |
| Fórmula molecular | C5 H13 N2 O4 P |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | L-Alanyl-L-1-aminoethylphosphonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13N2O4P/c1-3(6)5(8)7-4(2)12(9,10)11/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t3-,4+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)P(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [(1R)-1-[[(2S)-2-aminopropanoil]amino]etil]fosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.142 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.061 |