Learn More
L-alanosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Alanosine |
| CAS | 5854-93-3 |
| Fórmula molecular | C3 H7 N3 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7N3O4/c4-2(3(7)8)1-6(10)5-9/h2,10H,1,4H2,(H,7,8)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CN(O)N=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-[hidroxi(nitroso)amino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 149.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0437 |