Learn More
L-alanina (cristales blancos o polvo cristalino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10668393
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
10668393 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10668393 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP369100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este aminoácido es adecuado para su uso en sistemas de cultivo de tejidos que requieren aditivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine
Punto de fusión 314°C
Amonio 0.02% max.
CAS 56-41-7
Arsénico (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7.0
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Residuos de ignición 0.1% max.
Identificación Pass Test
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.0 %
Pérdida por secado 0.2% max.
Otros aminoácidos Chromatographically not detectable
Fórmula molecular C3H7NO2
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD00064410
Rotación específica 14.3 to 15.2° (+ or -)
Índice Merck 15, 197
Estado de la solución (%T) 98% min.
Sinónimo l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
Vector alfa Alanine
Clave InChI QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopropanoico
Peso molecular (g/mol) 89.09
Cantidad 100 g
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.0%
Forma física Sólido