Learn More
L-Alanina, TRC
Código de producto. 30134594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134594 250 g 250 g
30133790 100 g 100 g
17968144 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134594 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA481500250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-41-7
Fórmula molecular C3 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Sinónimo Alanine, L- (7CI,8CI), (2S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-(+)-Alanine, (S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Alanine, L-(+)-Alanine, L-2-Aminopropanoic acid, L-2-Aminopropionic acid, L-α-Alanine, L-α-Aminopropionic acid, Lactamine, NSC 206315, Propanoic acid, 2-amino-, (S)-, α-Alanine, α-Aminopropionic acid
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopropanoico
SMILES C[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.0477
Porcentaje de pureza >95%