Learn More
Clorhidrato de éster terc-butílico de L-alanina, TRC
Código de producto. 30311200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311200 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30311200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA4810151G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride
CAS 13404-22-3
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Cantidad 1 g
Sinónimo L-Alanine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride, (S)-2-Aminopropionic Acid tert-Butyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, tert-Butyl (S)-2-Aminopropanoate Hydrochloride, tert-Butyl L-Alaninate Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1
SMILES Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC (2S)-2-aminopropanoato de terc-butilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 181.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.087