Learn More
Clorhidrato de tert-butil éster de L-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415648 5 g 5 g
15405648 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59359.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13404-22-3 | Molecular Formula: C7H16ClNO2 | Molecular Weight: 181.66 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Higroscópico. Mantener alejado del calor y la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13404-22-3
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.66
Número MDL MFCD00035524
Clave InChI WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo h-ala-otbu.hcl, tert-butyl l-alaninate hydrochloride, l-alanine tert-butyl ester hydrochloride, s-tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride, tert-butyl alaninate hydrochloride, h-ala-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, tert-butyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-alanine t-butyl ester hydrochloride, alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 11275390
SMILES Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Punto de fusión 168°C to 175°C
Beilstein 3562140
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Nombre IUPAC tert-butyl (2S)-2-aminopropanoate hydrochloride
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Rotación óptica +1.4° (c=2 in Ethanol)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%