Learn More
L-alanina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11422970 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11422970 100 g
11432970 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422970 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02100287.1
Desempeña un papel clave en el ciclo de glucosa-alanina entre el tejido muscular y el hígado. L-Alanina, MP Biomedicals es un aminoácido no esencial. En los tejidos que degradan aminoácidos, como el músculo, los grupos amino se agrupan como glutamato mediante reacciones de transaminación.
El grupo amino del glutamato se transfiere al piruvato a través de la alanina aminotransferasa, formando alanina yα -cetoglutarato. La alanina pasa a la sangre y se transporta al hígado. Esta reacción se revierte en el hígado, donde el piruvato puede utilizarse en la gluconeogénesis para formar glucosa, que puede regresar a otros tejidos a través del sistema circulatorio. Los niveles elevados de alanina se correlacionan con una mayor presión arterial, ingesta energética, niveles de colesterol e índice de masa corporal.
La alanina se ha utilizado como donante de aminoácidos en un estudio de la conversión de cetometiobutirato en metionina en varias especies de Bacillus. Se ha demostrado que la L-alanina mejora las tasas de germinación de las esporas de Bacillus subtilis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-41-7
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00064410
Clave InChI QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopropanoico
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Información de solubilidad Freely soluble in water; sparingly soluble in alcohol; insoluble in ether.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino