Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-alanina, TRC
Código de producto. 30317820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317820 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30317820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA481000250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 2491-20-5
Fórmula molecular C4H10ClNO2
Cantidad 250 g
Sinónimo (S)-2-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine Methyl Ester Hydrochloride, Alanine Methyl Ester Hydrochloride, L-Alanine Methyl Ester Hydrochloride Salt, Methyl (S)-2-Aminopropanoate Hydrochloride, Methyl L-Alaninate Hydrochloride, Methyl Alaninate Hydrochloride, NSC 29729
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](C)N
Nombre IUPAC clorhidrato de (2S)-2-aminopropanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 139.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.04