Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de éster metílico de L-alanina, 99 %
Código de producto. 10100462 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10100462 5 g Frasco de vidrio 5 g
10490531 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10100462 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 308360050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2491-20-5 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2491-20-5
Fórmula molecular C4H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 139.58
Número MDL MFCD00063663
Clave InChI IYUKFAFDFHZKPI-DOIAFFBONA-N
Sinónimo l-alanine methyl ester hydrochloride, h-ala-ome.hcl, s-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, methyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-ome hcl, alanine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-ala-ome hcl, d-alanyl ester hydrochloride, l-alanine methyl ester hcl
PubChem CID 2733257
Nombre IUPAC methyl (2S)-2-aminopropanoate hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine methyl ester hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 109.0°C to 111.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C3CH(NH2)CO2CH3·HCl
Cantidad 5 g
Rotación específica + 7.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo