Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-alanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479472 5 g 5 g
11489472 25 g 25 g
11499472 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479472 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10178.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2491-20-5 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
L-Alanine methyl ester hydrochloride is used to make in-vivo measurement of glucose and alanine metabolism in studies of patients with diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster metílico de L-alanina se utiliza para realizar la medición in vivo de la glucosa y el metabolismo de la alanina en estudios de pacientes con diabetes.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml).
Notas
Higroscópico. Almacenar bajo gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2491-20-5
Fórmula molecular C4H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 139.58
Número MDL MFCD00063663
Clave InChI IYUKFAFDFHZKPI-DOIAFFBONA-N
Sinónimo l-alanine methyl ester hydrochloride, h-ala-ome.hcl, s-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, methyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-ome hcl, alanine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-ala-ome hcl, d-alanyl ester hydrochloride, l-alanine methyl ester hcl
PubChem CID 2733257
Nombre IUPAC methyl (2S)-2-aminopropanoate hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 106°C to 110°C
Beilstein 3594033
Información de solubilidad Soluble in Water (100mg/ml).
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.58
Rotación óptica +6.5° (c=10 in methanol)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%