Learn More
L-Alanine, MedChemExpress
Código de producto. 16431348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16431348 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16431348 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0229
MedChemExpress L-Alanine is a non-essential amino acid, involved in sugar and acid metabolism, increases immunity, and provides energy for muscle tissue, brain, and central nervous system.
L-Alanine is a non-essential amino acid, involved in sugar and acid metabolism, increases immunity, and provides energy for muscle tissue, brain, and central nervous system.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine
CAS 56-41-7
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H7NO2
Sinónimo L-2-Aminopropionic acid
Información de solubilidad H2O : 150 mg/mL (1683.69 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 1 mg/mL (11.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES N[C@@H](C)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 89.09
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism