Learn More
Clorhidrato de éster isopropílico de L-alanina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15459008
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459008 250 mg 250 miligramos
15439008 1 g 1 g
15449008 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15459008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62490.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster isopropílico de L-alanina es un reactivo utilizado en la síntesis de profármacos contra el virus de la hepatitis C basados en las moléculas de imidazotriazina y pirrolotriazina. Además, reacciona con (1R:2R)-2-hidroxi-πnanona-3 para preparar (1R,2R,5R)-2′-[(2-hidroxipinan-3-ileno)amino]propanoato de isopropilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39825-33-7
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD08059709,MFCD08059709,MFCD12796134
Clave InChI QDQVXVRZVCTVHE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-isopropyl 2-aminopropanoate, h-ala-oipr, l-alanine, 1-methylethyl ester, isopropyl 2s-2-aminopropanoate, alanine isopropyl ester, alanine, isopropyl ester, l-alanine isopropyl ester, propan-2-yl 2s-2-aminopropanoate
PubChem CID 13089460
Nombre IUPAC propan-2-il 2-aminopropanoato
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine isopropyl ester hydrochloride
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.63
Porcentaje de pureza 95%