Learn More
L-alanina-d7, TRC
Código de producto. 30319320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319320 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30319320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA4815015MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine-d7
CAS 74280-71-0
Fórmula molecular C3 D7 N O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo L-Alanine-N,N,1,2,3,3,3-d7 (ACI), L-Alanine-d7 (9CI), Alanine-d7 (6CI), (2S)-2-Aminopropanoic-d7 acid, L-Alanine-N,N,O,2,3,3,3-d7, L-Alanine-D7
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3,2D/hD3
SMILES [2H]OC(=O)[C@@]([2H])(N([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC (2S)-2,3,3,3-tetradeuterio-2-(dideuterioamino)propanoato de deuterio
Peso molecular (g/mol) 96.1363
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0916