Learn More
L-Alanino-d3, TRC
Código de producto. 30179129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179129 100 mg 100 miligramos
30179498 50 mg 50 miligramos
30179107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA481503100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63546-27-0
Fórmula molecular C3 D3 H4 N O2
Peso molecular (g/mol) 92.112
Sinónimo L-Alanine-3,3,3-d3 (9CI, ACI), L-[3,3,3-d3]Alanine, β,β,β-Trideutero-L-alanine, (2S)-2-Aminopropanoic-3,3,3-d3 acid, L-Alanine-3,3,3-D3, L-Alanine-d3
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3,3,3-ácido trideuteriopropanoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine-d3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.067