Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alanina, reactivo de cultivo celular
Código de producto. 15463069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463069 50 g 50 g
15473069 100 g 100 g
15483069 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15463069 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60279.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
It is a key player in the Glucose-Alanine cycle, which enables the removal of pyruvate and glutamate from muscle to the liver. The Glucose-Alanine cycle aides to conserve ATP in muscle for muscle contraction, while the energy burden of gluconeogenesis is imposed upon the liver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un elemento clave en el ciclo de glucosa-alanina, que permite la eliminación del piruvato y el glutamato del músculo al hígado. El ciclo de glucosa-alanina ayuda a conservar el ATP en el músculo para la contracción muscular, mientras que la carga energética de la gluconeogénesis se impone al hígado.
Solubilidad
Soluble en agua 166,5 g/l.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-41-7
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00064410
Clave InChI QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopropanoico
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine
Punto de fusión ∽295°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 1720248
Índice Merck 14,204
Información de solubilidad Soluble in water 166.5g/L..
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Rotación óptica +14° (c=5 in 5N HCl)
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo