Learn More
p-toluenosulfonato de éster bencílico de L-alanina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11332976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332976 1 g 1 g
11342976 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10743.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42854-62-6
Fórmula molecular C17H21NO5S
Peso molecular (g/mol) 351.42
Número MDL MFCD00066143,MFCD00066142
Clave InChI NWOPHJSSBMABBD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-alanine benzyl ester 4-toluenesulfonate, l-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, ala-obzl tosoh, l-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, l-alanine benzyl ester tosylate, h-ala-obzl.tosoh, s-benzyl 2-aminopropanoate 4-methylbenzenesulfonate, benzyl 2s-2-aminopropanoate 4-toluenesulfonate, l-ala-obel.tsoh, benzyl 2s-2-aminopropanoate; para-toluene sulfonate
PubChem CID 2802424
Nombre IUPAC (2S)-2-aminopropanoato de bencilo; ácido 4-metilbencenosulfonico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.CC(N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate
Punto de fusión 114°C to 116°C
Beilstein 3586474
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.42
Rotación óptica −5.3° (c=3 in Methanol)
Porcentaje de pureza 98%