Learn More
Clorhidrato de éster bencílico de L-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Alanine Benzyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 5557-83-5 |
| Fórmula molecular | C10H14ClNO2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | L-Alanine Phenylmethyl Ester Hydrochloride, (S)-Benzyl 2-aminopropanoate Hydrochloride, Benzyl L-Alaninate Hydrochloride, NSC 523831 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,11H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-aminopropanoato de bencilo; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 215.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0713 |