Learn More
Clorhidrato de éster bencílico de L-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432609 5 g 5 g
15442609 25 g 25 g
15452609 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15432609 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H65699.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5557-83-5 | C10H14ClNO2 | 215.677 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5557-83-5
Fórmula molecular C10H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 215.677
Número MDL MFCD00054340
Clave InChI RLMHWGDKMJIEHH-QRPNPIFTSA-N
Sinónimo h-ala-obzl.hcl, l-alanine benzyl ester hydrochloride, h-ala-obzl hcl, s-benzyl 2-aminopropanoate hydrochloride, l-alanine benzyl ester hcl, benzyl l-alaninate hydrochloride, benzyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, h-ala-obzlhcl, ala-obzl hcl, nh2-ala-obn hcl
PubChem CID 12210893
Nombre IUPAC (2S)-2-aminopropanoato de bencilo; clorhidrato
SMILES CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine benzyl ester hydrochloride
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.68
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo