Learn More
Clorhidrato de L-alanina amida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Alanine Amide Hydrochloride |
| CAS | 33208-99-0 |
| Fórmula molecular | C3H9ClN2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2S)-2-Aminopropanamide Hydrochloride, L-Alaninamide Monohydrochloride, (S)-2-Aminopropanamide Monohydrochloride, Alanine Amide Hydrochloride, L-Alaninamide Hydrochloride, L-Ala-NH2 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8N2O.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h2H,4H2,1H3,(H2,5,6);1H/t2-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@H](N)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-aminopropanamida; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 124.57 |