Specifications
| Nombre del producto químico o material | L-Alanine |
| Punto de fusión | 314.0°C to 316.0°C |
| Amonio | 200ppm max. |
| pH | 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C) |
| Color | Blanco |
| Cloro (Cl) | 200ppm max. |
| Metales pesados (como Pb) | 10ppm max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Hierro (Fe) | 10ppm max. |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Show More |