Learn More
L-alanina, 99 %, especificaciones según los requisitos de Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15299305 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15299305 250 g 250 g
15279305 1 kg 1 Kg
15289305 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15299305 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451852500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-41-7
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00064410
Clave InChI QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopropanoico
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine
Punto de fusión 314.0°C to 316.0°C
Nombre de nota specified according to the requirements of Ph.Eur.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3CH(NH2)CO2H
Rotación específica + 14.50
Información de solubilidad Solubility in water: 166.5g/l in water (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza 99%