Learn More
L-Alanina, 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11412970 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11412970 25 g
11442970 1 kg
11452970 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412970 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02100287.3
Un aminoácido no esencial que juega un papel clave en el ciclo de glucosa-alanina entre el tejido muscular y el hígado. En los tejidos que degradan aminoácidos, como el músculo, los grupos amino se agrupan como glutamato mediante reacciones de transaminación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-41-7
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00064410
Clave InChI QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopropanoico
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Densidad 1.40g/mL
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.1
Forma física Polvo