Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alanina, 99 %
Código de producto. 11452468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452468 100 g 100 g
11442468 25 g 25 g
11462468 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452468 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A15804.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
L-Alanine plays a vital role in glucose-alanine cycle between tissue and liver. It is used for protein construction as well as involved in the metabolism of tryptophan and vitamin pyridoxine. It provides energy for muscles and central nervous system in order to strengthen the immune system. It helps in the metabolism of sugars and organic acids, and enhances the germination rates of Bacillus subtilis spores. It also displays a cholesterol-reducing effect in animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-alanina juega un papel vital en el ciclo de la glucosa y la alanina entre el tejido y el hígado. Se utiliza para la construcción de proteínas y participa en el metabolismo del triptófano y la vitamina piridoxina. Proporciona energía a los músculos y al sistema nervioso central para fortalecer el sistema inmunológico. Ayuda en el metabolismo de los azúcares y los ácidos orgánicos, y aumenta las tasas de germinación de las esporas del Bacillus subtilis. También muestra un efecto reductor del colesterol en los animales.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol frío. Ligeramente soluble en piridina. Insoluble en éter y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-41-7
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00064410
Clave InChI QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopropanoico
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine
Punto de fusión ∼295°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 1720248
Índice Merck 14,204
Información de solubilidad Soluble in water and cold ethanol. Slightly soluble in pyridine. Insoluble in ether and acetone.
Densidad 1.432
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Rotación óptica +14° (c=5 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza 99%