Learn More
Melford L-alanina
Descripción
La L-alanina es un componente fundamental para la síntesis de proteínas.
La L-alanina se utiliza en medios de cultivo celular en laboratorios para el cultivo de células. Su presencia contribuye a las vías metabólicas generales dentro de las células y es esencial para apoyar el crecimiento y la viabilidad de las células en entornos artificiales.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Alanine |
| CAS | 56-41-7 |
| Fórmula molecular | C3H7NO2 |
| Cantidad | 100 g |