Learn More
Clorhidrato de L-alanina 4-nitroanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490059 1 g 1 g
15410069 250 mg 250 miligramos
15400069 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63393.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31796-55-1 | C9H12ClN3O3 | 245.663 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31796-55-1
Fórmula molecular C9H12ClN3O3
Peso molecular (g/mol) 245.663
Número MDL MFCD00039088
Clave InChI YEXRLSXNWLNHQR-RGMNGODLSA-N
Sinónimo h-ala-pna hcl, l-alanine 4-nitroanilide hydrochloride, h-ala-pna.hcl, alanine-p-nitroanilide hydrochloride, s-2-amino-n-4-nitrophenyl propionamide hydrochloride, s-2-amino-n-4-nitrophenyl propanamide hydrochloride, 2s-2-amino-n-4-nitrophenyl propanamide hydrochloride, h-ala-pna-hcl, h-l-ala-pna hcl, pubchem12864
PubChem CID 2802426
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-N-(4-nitrofenil)propanamida;clorhidrato
SMILES CC(C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride
Color Amarillo
Beilstein 6303731
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.66
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo