Learn More
Clorhidrato de éster 2-etilbutil de L-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 946511-97-3 |
| Fórmula molecular | C9 H19 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | L-Alanine, 2-ethylbutyl ester, hydrochloride (1:1), L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-4-8(5-2)6-12-9(11)7(3)10;/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3;1H/t7-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCC(CC)COC(=O)[C@H](C)N |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-aminopropanoato de 2-etilbutil; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 209.7136 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1183 |