Learn More
Clorhidrato de éster de 2-etilbutilo de L-alanina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17730709 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17730709 1 g 1 g
17740709 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17730709 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469010010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Vector alfa ALANINEETHYLBUTYLESTERHYDROCHLORIDE
Nombre del producto químico o material L-Alanine 2-ethylbutyl ester hydrochloride
CAS 946511-97-3
Punto de fusión 75°C to 80°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9 H19 N O2 . H Cl
Número MDL 32660031
Cantidad 1 g
Sinónimo (S)-2-Ethylbutyl 2-aminopropanoate hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 209.74
Forma física Crystalline Powder