Learn More
Clorhidrato de éster 2-etilbutil de L-alanina, Mikromol™
Código de producto. 30050447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050447 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050447 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3891.120025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de éster 2-etilbutil de L-alanina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride
CAS 946511-97-3
Nombres de analitos o componentes L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H19 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo L-Alanine, 2-ethylbutyl ester, hydrochloride (1:1), L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-4-8(5-2)6-12-9(11)7(3)10;/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3;1H/t7-;/m0./s1
SMILES Cl.CCC(CC)COC(=O)[C@H](C)N
Nombre IUPAC (2S)-2-aminopropanoato de 2-etilbutil; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 209.7136
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1183 g/mol