Learn More
L-alanina-2-d1-N-FMOC, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine-2-D |
| CAS | 225101-64-4 |
| Fórmula molecular | C18 D H16 N O4 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | L-Alanine-2-d, N-[(9 H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- (9 CI), N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine-2-D, (2 S)-2-[[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]propanoic-2-d acid, FMOC-L-Alanine-2-d, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-2-d, N-Fmoc-L-alanine-2-d, L-Alanine-2-d1-N-FMOC |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16 H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i11D |
| SMILES | [2 H][C@@](C)(NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 S)-2-deuterio-2-(9 H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 312.338 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.122 g/mol |
| Mostrar más |