Learn More
L-alanina-2-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Alanine-2-D |
| CAS | 21386-65-2 |
| Fórmula molecular | C3 D H6 N O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | L-Alanine-2-d (9 CI, ACI), Alanine-2-d (6 CI, 8 CI), (2 S)-2-Amino-2-deuteriopropanoic acid, L-(α2H)Alanine, (2 S)-2-Aminopropanoic-2-d acid, L-Alanine-2-D, L-[2-2H1]Alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i2D |
| SMILES | [2 H][C@@](C)(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 S)-2-amino-2-deuteriopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 90.0993 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.054 g/mol |
| Mostrar más |