Learn More
L-alanina-2,3,3,3-d4-Nt-BOC, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Boc-alanine-D4 |
| CAS | 714964-61-1 |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H11 N O4 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1D3,5 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 S)-2,3,3,3-tetradeuterio-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 193.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.1252 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |