Learn More
L-alanina-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Alanine-15N |
| CAS | 25713-23-9 |
| Fórmula molecular | C3 H7 15N O2 |
| Cantidad | 0.3 mg |
| Sinónimo | L-[15N]Alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1 |
| SMILES | C[C@H]([15NH2])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(15N)azanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 90.087 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.045 |