Learn More
L-Alanina-13C3, TRC
Código de producto. 17908904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17908904 1 mg 1 miligramo
17928914 25 mg 25 miligramos
17959274 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17908904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA4815041MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100108-77-8
Fórmula molecular 13C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 92.07
Sinónimo L-Alanine-1,2,3-13C3
Nombre IUPAC (2S)-2-amino(1,2,3-13C3)ácido propanoico
SMILES O[13C]([13C@@H](N)[13CH3])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine-13C3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
Porcentaje de pureza >95%