Learn More
L-alanina-13C3, 15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Alanine-13C3, 15N |
| CAS | 202407-38-3 |
| Fórmula molecular | 13C3 H7 15N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | L-Alanine-13C3, 15N, L-Alanine-1,2,3-13C3-15N (ACI), L-Alanine-13C3-15N (9CI), L-13C315N-Alanine, (2S)-2-(Amino-15N)propanoic-1,2,3-13C3 acid, L-[1,2,3-13C3,15N]Alanine, L-Alanine-13C3,15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| SMILES | [13CH3][13C@H]([15NH2])[13C](=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(15N)azanil(1,2,3-13C3)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 93.065 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.055 |