Learn More
Clorhidrato de L-alaninamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15409458 5 g 5 g
15419458 25 g 25 g
15429458 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15409458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63019.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33208-99-0 | C3H9ClN2O | 124.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33208-99-0
Fórmula molecular C3H9ClN2O
Peso molecular (g/mol) 124.57
Número MDL MFCD00066145
Clave InChI FIAINKIUSZGVGX-DKWTVANSSA-N
Sinónimo l-alaninamide hydrochloride, l-alaninamide hcl, s-2-aminopropanamide hydrochloride, l-alanine amide hydrochloride, 2s-2-aminopropanamide hydrochloride, s-2-aminopropionamide hydrochloride, h-ala-nh2.hcl, ala-nh2 hcl, alaninamide, hydrochloride, l-alaninamidehydrochloride
PubChem CID 2775816
Nombre IUPAC (2S)-2-aminopropanamida; clorhidrato
SMILES Cl.C[C@H](N)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alaninamide hydrochloride
Punto de fusión 212°C to 217°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.57
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido