Learn More
L-adrenalina, Mikromol™
Código de producto. 18012070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18012070 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 18012070 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0614.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
L-adrenalina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Adrenaline
CAS 51-43-4
Nombres de analitos o componentes L-Adrenaline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H13 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (-)-Epinephrine, Noradrenaline Tartrate Imp. A (EP), Noradrenaline Imp. A (EP), 1,2-Benzenediol, 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (R)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]-, (-)- (8CI), 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol, (-)-(R)-Epinephrine, (-)-3,4-Dihydroxy-alpha-[2-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol, (-)-Adrenaline, (R)-Adrenaline, (R)-Epinephrine, Adnephrine, Adrenal, Adrenalin, Adrenaline, Adrenine, Adrin, Ana-Kit, Bosmin, Bronkaid Mist, Chelafrin, Epifrin, Epiglaufrin, Epinefrina, Epinephran, Epinephrine, Epipen, Epirenan, Eppy, Exadrin, Glauposine, Hemisine, Hemostasin, Hemostatin, Hypernephrin, Isoptoepinal, L-Adrenaline, L-Methylaminoethanolcatechol, Levoepinephrine, Levorenen, Levorenin, Levorenine, Levoreninum, Lyodrin, Methylarterenol, Mucidrina, N-[(2R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]-N-methylamine, NSC 62786, Nephridine, Nieraline, Paranephrin, Primatene Mist, R-(-)-Epinephrine, Renaglandin, Renaleptine, Renalina, Renoform, Renostypticin, Renostyptin, Scurenaline, Simplene, Styptirenal, Supracapsulin, Supranephrane, Suprarenaline, Suprarenin, Surrenine, Sus-phrine, Takamina, Vasoconstrictine, Vasotonin, l-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol, l-Adrenaline, l-Epinephrine, l-Epirenamine, Noradrenaline Tartrate Impurity A, Noradrenaline Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
SMILES CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC 4-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benzeno-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 183.2
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183,0895 g/mol