Learn More
L-Adrenalina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391757 25 g 25 g
11381757 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04911.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 51-43-4 | C9H13NO3 | 183.207 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-43-4
Fórmula molecular C9H13NO3
Peso molecular (g/mol) 183.207
Número MDL MFCD00002204
Clave InChI UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Sinónimo epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
PubChem CID 5816
ChEBI CHEBI:28918
Nombre IUPAC 4-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benzeno-1,2-diol
SMILES CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Adrenaline
Punto de fusión 216°C to 219°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 2368277
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,3619
Rotación óptica −52° (c=1 in 0.6N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.2
Porcentaje de pureza ≥98%