Learn More
L-adenosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Adenosine |
| CAS | 3080-29-3 |
| Fórmula molecular | C10H13N5O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 9H-Purin-6-amine, 9-β-L-ribofuranosyl- (9CI, ACI), 9-β-L-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine (ACI), Adenine, 9-β-L-ribofuranosyl- (7CI, 8CI), 9-β-L-(+)-Ribofuranosyladenine, L-Adenosine, NSC 87676, β-L-Adenosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m0/s1 |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4R,5S)-2-(6-aminopurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 267.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.0968 |